Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glassy Carbon Boat;Vol (ml), 3;Length (mm), 53;Width (mm), 16;Ht (mm),10
Product Code. 15406295
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
29 x 16 x 10 mm
53 x 16 x 10 mm
76 x 33 x 25 mm
103 x 16 x 10 mm
Capacity (Metric):
2 mL
3 mL
10 mL
40 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 15406295
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039026.KT
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Resistance to all wet decomposition agents and abrasive wear
  • No memory effects or contamination of analytical samples
  • Stability to acid and alkaline melts
  • No wetting effect of metal melts
  • Resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
  • Good electrical conductivity
  • Used in vessels for ultra-high purity materials technology such as semiconductor connections and crystal­ growing such as doped halogenide crystals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Glassy Carbon Boat
Capacity (Metric) 2 mL
Dimensions (L x W x H) 29 x 16 x 10 mm
Height (Metric) 10 mm
Length (Metric) 29 mm
Width (Metric) 16 mm
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt