Learn More
Kova Plastics by Alltrista Glasstic™ Slide 10 with Grids
Description
- The slide grid is in the focal plane of the specimen, allowing for use over a range of magnifications
- Reduces pipetting errors and eliminates variables that can interfere with microscopic urinalysis
- Superior optical plastic with a refractive index that is similar to glass
- Manufactured to the specifications of high quality optical lenses, smooth with a tolerance below 50
- Perimeter contained wells for precise volume control and protection against cross-contamination and leakage
- Easier and faster counting with Neubauer-style ruling pattern
- Capillary action provides reproducible precision
- Homogeneous suspension of sample sediments
Spécification
Spécification
| Frosted | Not Frosted |
| Material | Optical Plastic |
| Type | Slide with Counting Grid |
| Well Count | 10 |
| Color | Transparent |
| Description | Neubauer style ruling pattern |
| For Use With (Application) | Microscopy applications |
| Quantity | 100 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?