Learn More
Hirschmann™ Class A USP Volumetric Flasks
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 2
Descrizione
- Blue graduation
- With dated batch identification
- With NS ground and polyethylene stopper
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | USP |
| Closure Material | Polyethylene |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Height (Metric) | 300 mm |
| Limit of Error | ±0.3 mL |
| Tolerance | ±0.3 mL |
| Graduated | Yes |
| Class | A |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto