Learn More
Descrizione
- A drip free pour ring and autoclavable polypropylene (PP) screw cap enable sterilizations of media and reagents.
- Globe Glass™ media bottles are available in sizes 50 mL to 10000 mL.
- ASTM E438, Type I, Class A, Borosilicate 3.3 Glass
- GL32 polypropylene (PP) screw cap on size 50 mL
- GL45 polypropylene (PP) screw caps on sizes 100 mL to 10 L
- Pouring ring for drip free liquid transfer
- High resistance to chemicals
- Dual scale metric graduations
- Durable white enamel printing
- Large white marking area
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 5 L |
| Color | Clear |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | Yes |
| Mouth | Threaded |
| Closure Size | GL45 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (English) | 169.07 oz. |
| Vedi altri risultati |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?