Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Chromabond™ NH2 SPE Column
Specifica
Specifica
| Base Material | Silica |
| Carbon Load | 3.5% |
| Column Capacity (Metric) | 3 mL |
| Column Type | SPE |
| For Use With (Application) | Trace Elements, Lipids Applications |
| Particle Size | 45 μm |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Endcapped | No |
| Pore Size | 60 μm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?