Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette
GREENER_CHOICE
Product Code. 10235692 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Volume (Metric):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
500 μL
1000 μL
5000 μL
Accuracy:
±0.08μL
±0.1μL
±0.2μL
±0.25μL
±0.4μL
±0.8μL
±1.6μL
±3μL
±3.5μL
±3.6μL
±30 μL
±4μL
±8μL
Model:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Unit Size:
Each
Product Code. 10235692
Brand: Gilson™ F123604
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
  • Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
  • Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
  • Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
  • Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accuracy ±0.2μL
Certifications/Compliance GLP
Compatible Tips D200, DF30ST tip
Autoclavable Autoclavable
Color Blue
Disposable Reusable
For Use With D200, DF30ST Tip
Material Polypropylene
Model F20
Number of Channels 1
Sterility Non-sterile
Type Fixed Volume Pipette
Volume (Metric) 20 μL
For Use With (Equipment) D200, DF30ST tip
Includes Stainless Steel piston and PVDF handle
Warranty 3 Years
Length (English) 4.25 in.
Length (Metric) 10.8 cm
Width (English) 12.48 in.
Width (Metric) 31.7 cm
Height (English) 1.42 in.
Height (Metric) 3.6 cm
Fit for Purpose Certified Quality
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.