Learn More
Vitlab™ Genius II Bottletop Dispenser
Product Code. 15650925
Click to view available options
Volume (Metric):
0.2 to 2 mL
0.5 to 5 mL
1.0 to 10 mL
10 to 100 mL
2.5 to 25 mL
5 to 50 mL
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15650925
missing translation for 'mfr': Vitlab™ 1625504
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Vitlab™ Genius II Bottletop Dispenser is designed to be practically universally applicable and can be used with many organic and inorganic solutions.
  • Calibration mechanism for adjustment within the scope of test equipment monitoring
  • Discharge valve with safety ball closes if the discharge tube is not mounted
  • Valve block rotates freely 360° on the bottle with standard thread GL 45
  • Various adapters allow the dispensers to be used on bottles of different sizes
  • For a better hold of the intake tube, the intake valve is equipped with an olive
  • Nominal volume 2 to 10mL includes adapters GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 and telescopic intake tube (length 125 to 240mm)
  • Nominal volume 25 to 100mL includes adapters GL 32, GL 38, S 40 and telescopic intake tube (length 170 to 330mm)
Tekniske data
Volume (Metric) 0.5 to 5 mL
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.