Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Product Code. p-200007093
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-18°C to +110°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
Thermometer Fill:
Green Spirit
Red Spirit
Spirit
Immersion Type:
Partial Immersion
Total Immersion
Length (Metric):
15 cm
20.5 cm
30.5 cm
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17842978
missing translation for 'mfr': Brannan™ 44/403/3 + 49/503/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Calibration Points 0°C, 50°C, 100°C
Certifications/Compliance ISO 17025 UKAS
Immersion Type Partial Immersion
Length (Metric) 30.5 cm
Material Glass
Thermometer Fill Green Spirit
Max. Temperature (English) 230°F
Max. Temperature (Metric) 110°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (English) 14°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Accuracy ± 0.5°C at 35°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm
Width (Metric) 1.2 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt