Learn More
Tocris Bioscience™ Gavestinel
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18065772
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18065772
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 2348/50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Potent and selective glycine site antagonist; orally available and active in vivo
Highly potent and selective non-competitive antagonist acting at the strychnine-insensitive glycine binding site of the NMDA receptor-channel complex (Kd = 0.8 nM). Displays > 1000-fold selectivity over NMDA, AMPA and kainate binding sites. Orally bioavailable and active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153436-38-5
Molecular Formula C18H12Cl2N2NaO3
Specifica
Quantity 50 mg
Formula Weight 397.19
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 398.195
Chemical Name or Material Gavestinel
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato