Learn More
BOLA Gaskets for Caps
Descrizione
- Upper side made of PTFE, lower side made of silicone-elastomer for balancing unevennesses on sealing surfaces
- After assembly, the product is only exposed to PTFE
- Abmessungen: For thread GL 45 Dia. of gasket 43.2 mm, Thickness of gasket 3.3 mm
Specifica
Specifica
| Color | White |
| Material | PTFE-faced Silicone |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Shape | Round |
| Product Type | Septa |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?