Learn More
Descrizione
- Robust construction and longevity: completely galvanised and powder-coated structured surface and stainless steel base
- No unauthorised use: lockable turning lever (doors also available with profile cylinder, compatible for locking system)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: lead-through points in the ceiling of the cabinet
- Ventilation: effective ventilation through openings beneath the doors and at the rear wall
Specifica
Specifica
| Configuration | Standard |
| Depth (Metric) Exterior | 400 mm |
| Depth (Metric) Interior | 370 mm |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 370 x 995 x 2070 mm |
| Dimensions (D x W x H) | 400 x 1006 x 2149 mm |
| Door Style | Fixed Window |
| For Use With (Application) | Safe and approved outdoor storage of flammable or toxic gases |
| Height (Metric) Exterior | 2149 mm |
| Height (Metric) Interior | 2070 mm |
| Load Bearing Capacity | 3 x 50 L Gas Cylinders |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?