Learn More
TOKU-E™ Ganciclovir ReadyMade™ Solution
Product Code. 30044031
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 x 1 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30044031 10 x 1 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30044031 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur G09310x1ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ganciclovir ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in DMSO.
  • CAS Number: 82410-32-0
  • Molecular Formula: C9H13N5O4
  • Molecular Weight: 255.23 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Synthetic
  • Spectrum: Ganciclovir is an antiviral compound specifically used to treat cytomegalovirus (CMV) in immunocompromised individuals
  • Mechanism of Action: Ganciclovir is first phosphorylated to Ganciclovir monophosphate by a viral kinase encoded by the cytomegalovirus (CMV) gene UL97. After that, cellular kinases convert this molecule to ganciclovir-5'-triphosphate which specifically targets cytomegalovirus (CMV) DNA polymerase since it is a competitive inhibitor of dGTP thus it gets incorporated into DNA and inhibits viral DNA polymerases more than the cellular DNA polymerases, resulting in termination of viral DNA elongation
Spécification
Chemical Name or Material Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Quantity 10 x 1 mL
Shipping Condition Ice Pack
Product Line ReadyMade™ Solutions
Target CMV, viral DNA elongation
Molecular Formula C9H13N5O4
Formula Weight 255.23 amu
Physical Form Liquid
Color Colorless
Product Type Antibiotic
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 255.23 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.