Learn More
Beskrivning
- Helps keep skin moist and supple
- Optimal grip in dry and damp conditions
- Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
- Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance (Europe) | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Smooth |
| Finger Thickness (English) | 8.66 ± 0.79 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 ± 0.02 mm |
| Hand | Specific |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?