Learn More
gamma-Cyclodextrin hydrate
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
500mg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Melting Point | ∽267°C (decomposition) |
| Quantity | 500 mg |
| Beilstein | 5725162 |
| Merck Index | 14,2718 |
| Optical Rotation | +177° (c=1 in Water) on dry basis |
| Formula Weight | 1297.15 (Anhydrous) |
| Chemical Name or Material | gamma-Cyclodextrin hydrate |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto