Learn More
Abcam Fructose Assay Kit (Fluorometric)
Artikelnummer. 32111249 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 Tests
Packungsgröße:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
32111249 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32111249 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab241022100Test
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Assay Fructose Assay in 1h 15m in Biofluids, Cell/Tissue Extracts with Fructose Assay Kit AB241022. Sensitivity = 0.005 nmol/well. Cited in 1 publication. Use with Microplate reader.
Assay Fructose Assay in 1h 15m in Biofluids, Cell/Tissue Extracts with Fructose Assay Kit AB241022. Sensitivity = 0.005 nmol/well. Cited in 1 publication. Use with Microplate reader.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Quantity 100 Tests