Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Bucket for Rotor Swing Out
Code produit. 30130223 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacity:
2 x 50 mL
1 x 290 mL
1 x 750 mL
Conditionnement:
Pack of 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30130223
Marque: OHAUS™ 83041037
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Offering flexibility to maximize sample preparation.
Frontier™ rotors extend the functionality of Frontier™ centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
Offering Flexibility to Maximize Sample Preparation
  • Choose from a range of rotors to be used with Frontier™ centrifuges to match capacities and flexibility required for your basic to high-performance sample preparation needs.
  • Designed with usability in mind, the Frontier™ rotors can be effortlessly installed or removed in a few quick and simple steps, and users have easy access to the samples.
  • The sturdy rotors are constructed of high-quality materials and built to last through demanding workflows from autoclave sterilization to sub-zero temperature.
  • OHAUS Frontier™ centrifuges are reliable, versatile and ideal for numerous laboratory applications.
  • Features include small to medium capacity, various speed ranges and non-refrigerated or refrigerated options to suit all requirements.
BIOSEALED Rotors and Buckets
Bio-containment or aerosol tight accessories such as Bioseal Angle rotors for micro tubes and Bioseal buckets used with Swing out rotors for larger sample volumes are submitted for rigorous testing by the German Institute for Standardization (DIN) and as such meet the pertinent international standard, DIN EN 61010-2-020:03-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Equipment) 30314820
Capacity 1 x 290 mL
Type Bucket
Material Aluminum
No. of Places 1
Tube Size 290 mL
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis