Learn More
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester Labels
Click to view available options
Size (Metric):
12.7 mm dia.
48.3 W x 25.4 mm H
Unit Size:
Each
Description
- Polyester
- Applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
- Provides excellent print smudge resistance, solvent resistance and low-temperature performance
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | RoHS compliant to 2002/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2011/65/EU |
| Description | FreezerBondz Labels for the BBP33 Printer |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido