Få mere at vide
Skytec™ FRBH Boilersuit
Produktkode 31702843
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
X-Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Förpackningsstorlek
Pack of 10
Produktkode 31702843
missing translation for 'mfr': Skytec™ SKC030100EN
Protective boilersuit designed to provide chemical resistance along with protection from heat, flame, and electrostatic hazards, while ensuring comfort for the wearer.
  • Offers protection against heat, flame and electrostatic hazards
  • Double storm facing velcro closure for increased protection
  • Ring-pull zip for easy donning and doffing when wearing gloves
Tekniske data
Product Type Chemical Protective Clothing
Size 3X-Large
Gender Unisex
Material PVC
Color Green
Disposable Reusable
Waist Style Loose
Ankle Style Elastic
Cuff Style Open
Neck Style Hooded
Hood Type Attached
Closure Type Zipper
Seam Type Stitched, Taped
Sterility Non-sterile
Resistance Anti-static, Particle, Liquid, Chemicals, Flame
Certifications/Compliance EN 1149-5:2018 or - EN 11612:2015 A1,B1,C1 or - EN 14605:2005 + A1:2009 Type 3,Type 4
For Use With (Application) Public Works, Transportation of Fuels, Waste Collection and Sorting, Chemical Handling and Containment
Weight (Metric) 1440 g
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.