Learn More
Uvex™ FR Long Sleeve Shirt 8907-Gray
Product Code. 17207091 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17207091
Marca: Uvex™ 8979811
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This anti-static long-sleeved polo shirt protects its wearer from the dangers of heat and flames. However, please note that this protective garment must always be worn as a suit in combination with jacket and trousers or dungarees.
  • Polo shirt
  • Material: 54% modacryl / 45% cotton, 1% antistatic fibres ca. 190 g/m²
  • Long sleeve polo shirt for protection from heat and flame with high wearing comfort and an additional anti-static protection.
  • Turn down collar with embroidered flame, facing with concealed plastic press studs, front yoke with cross, long sleeves with knitted cuffs
  • Oeko-Tex Standard 100
  • This protective clothing must always be worn as a suit in combination with jacket and dungaree / trousers
  • Certified according to: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
  • Sizes: XS - 3XL
  • Care instructions: 75°C washable, chlorinate impossible, ironing: II points, dry cleaning: P, tumble dryer impossible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Large
Gender Men's
Material Modacrylic Blend
Color Gray
Neck Style Collar
Sleeve Style Long Sleeve
Closure Type Press studs
Disposable Reusable
Product Type Heat and Fire Resistant Shirts
Thickness 190 g/m²
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato