Learn More
STEMCELL Technologies Forskolin
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
1mg
25mg
Description
- Forskolin is a cell-permeable diterpene that directly activates adenylyl cyclase (IC50 = 41 nM), the enzyme that produces cyclic adenosine monophosphate (cAMP), which as a result raises cAMP levels in the cell
- cAMP is an important second messenger involved in many signal transduction pathways, including activation of protein kinase A (PKA; Awad et al.; Robbins et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 66575-29-9 |
| Synonym | Coleonol; HL 362; L 75-1362B; NSC 357088; NSC 375489 |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C22H34O7 |
| Purity | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu