Learn More
Descrizione
- Maximum Temperature: 650 °C
- Stainless steel air-baffles in the furnace for optimum air circulation
- Swing door hinged on the right side
- Base frame included in the delivery, NA 15/65 designed as table-top model
- Horizontal air circulation
- Temperature uniformity up to +/- 4 °C according to DIN 17052-1 (model NA 15/65 up to +/- 5 °C)
- Optimum air distribution enabled by high flow speeds
- One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NA 15/65 without frame sheet)
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | DIN 17052-1 |
| Capacity (Metric) | 15 L |
| Type | Chamber Furnace |
| Temperature Control | C450 |
| Temperature Uniformity | ±4°C |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 340 x 295 x 170 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 340 x 295 x 170 mm |
| Length (Metric) | 340 mm |
| Width (Metric) | 295 mm |
| Height (Metric) | 170 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?