Learn More
Cole-Parmer Food, Milk, and Dairy Tubing
Product Code. 30054386 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1-3/4 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
2 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Diameter (English) Outer:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1-1/8 in.
1-3/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
13/16 in.
15/16 in.
2 in.
2-1/2 in.
2-1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
missing translation for 'unitSize'
15m
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30054386
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5012167
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Smooth, nonporous bore inhibits particle entrapment
Crystal clear for visual inspection and flow monitoring. Non-toxic, odor-free, and taste-free. Smooth, non-porous and flexible tubing promotes a sanitary fluid path. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Diameter (English) Inner 1/2 in.
Diameter (English) Outer 5/8 in.
Sterilization Method No
Color Clear
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato