Description
General Features
- Particle-filtering flat-fold mask with climate-optimized exhalation valve
- Hydrophobic material coating
- Seamless headband for a comfortable, secure fit
- Flexible, adjustable integrated nose clip
- Foam layers in chin and nose area for optimally secure fit
- Individually sealed
- Color: silver
Protection Features
- FFP2 respirator certified in accordance with EN 149:2001+A1:2009
- D marking (mask has passed the dolomite dust test): good breathability even with high levels of dust
- Not reusable
Comfort Features
- Seamless headband for a comfortable, secure fit
- Flexible, adjustable integrated nose clip
- Foam padding on the chin and nose for optimally secure fit
- Exhalation valve to reduce breathing resistance and minimise heat and moisture build-up inside the mask
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 149 (D marked) |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polypropylene, Polyester |
| With Exhalation Valve | Yes |
| Filter Efficiency | FFP2 |
| Sterility | Non-sterile |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?