Learn More
Fluorescein diacetate, 97%, Alfa Aesar™
Código de producto. 11485927
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11485927 25 g 25g
11475927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11485927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24466.14
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Applications
Fluorescein diacetate stains living cells green, and is a substrate for esterases. It is suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes. It is used in studies on intracellular interactions and membrane permeability.
Solubility
Soluble in chloroform, DMSO, ethanol, and water.
Notes
Store at -20°C. Store in a cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 596-09-8
Molecular Formula C24H16O7
Molecular Weight (g/mol) 416.385
MDL Number MFCD00005062
InChI Key CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
IUPAC Name (6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Especificaciones
Melting Point 200°C to 203°C
Assay Percent Range 0.97
Quantity 25 g
Beilstein 62575
Formula Weight 416.39
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Fluorescein diacetate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.