Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, White
Product Code. 17168810
Click to view available options
Diameter (Metric):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Unit Size:
Pack of 5
Product Code. 17168810
Brand: Scotch-Brite™ 7100159886
Only null left
Add to basket
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Ideal for dry polishing and buffing unprotected floors with standard speed rotary floor machines. These pads are also suitable for light spray cleaning. They enhance floor shine without scratching or damaging protected floors.
  • Used for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish
  • Highly conformable fibers provide maximum pad-to-floor contact, delivering outstanding cleaning results
  • Reversible and washable polishing pad resists clogging and loading
  • Uniform distribution of mineral abrasives throughout whole pad and not just on the surface
  • Delivers consistent performance with long floor pad life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Floor Pads
Diameter (Metric) 305 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.