Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Shop All Proteintech ProductsBeskrivning
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
- One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
- Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Specifikationer
Specifikationer
| Kit Contents | 50 μL CoraLite™ 488 FlexLinker for Rabbit IgG, 100 μL FlexQuencher for Rabbit IgG, 500 μL FlexBuffer, Manual, Protocol Magnet |
| Quantity | 50 x 0.5 μg Reactions |
| Content And Storage | 1 Year at -20°C or 6 Months at +4°C, Avoid Light |
| Excitation/Emission | 500 nm/520 nm |
| Labeling Target | IgG |
| Species | Rabbit |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?