Läs mer
Cole-Parmer™ Fixed-Position Utility Clamps
Produktkod. 11705419 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (Metric):
69 mm
77 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11705419
Brand: Cole-Parmer™ 0802202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Used to hold apparatus at a fixed 90 degree angle near the lab frame where no adjustment is required after set-up. Cole-Parmer™ Fixed-Position Utility Clamps are ideal for precise alignment of burettes, thermometers and reflux condensers.
Clamps are supplied with non-slip vinyl sleeves or for temperatures above 100°C, fiberglass covers. Choose single adjustment style for standard use where one prong or finger is adjusted using a wing nut, while the other prong remains stationary or for a more versatile clamp choose the dual adjustment style. Dual adjustment clamps offer greater flexibility over a wider range. Utilizing thumbscrews, prongs are easily adjusted over a wider range. Clamps include an integral connector which accepts rods up to 0.75 in. (19mm) in diameter. An additional holder must be purchased in order to attach clamps to lab-frames, support stands or other apparatus.
Specifikationer
Quantity 1 Ea.
Type Utility Clamp
Material Nickel-plated Zinc
For Use With (Equipment) Burette
For Use With (Application) Used to hold apparatus at a fixed 90° angle near the lab frame where no adjustment is required after set-up
Diameter (Metric) 69 mm
Length (Metric) 14.6 cm
Size Large
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.