Learn More
Fisherbrand™ Heavy-Duty/Utility Funnels
GREENER_CHOICE
Product Code. 11997884 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
40 mL
100 mL
140 mL
210 mL
410 mL
500 mL
Diameter (Metric)Top:
6.5cm
8.7cm
10.3cm
12.5cm
15.5cm
20.3 cm
Height (Metric):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14.1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 24
Pack of 3
Pack of 72
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11997884
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ideal for continuous lab work and heavy-duty jobs
  • Durable polypropylene construction with external ridges and ribbing to prevent vapor lock
  • Autoclavable to 120°C (248°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (Metric)Top 20.3 cm
Capacity (Metric) 500 mL
Material Polypropylene
Height (Metric) 20.5 cm
Autoclavable Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt