Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 2mm Thick
Product Code. p-8272062 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
No. of Wells:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (Metric) Sample:
20 μL
23 μL
27 μL
36 μL
50 μL
96 μL
180 μL
405 μL
Unit Size:
Each
Product Code. 11813483
Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Spécification
Color Blue
For Use With (Equipment) Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
No. of Wells 10
Quantity 1 Each
Thickness (Metric) 2 mm
Volume (Metric) Sample 36 μL
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis