Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 1.5mm Thick
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
20.65€ - 24.65€
Specifications
Color Red
For Use With (Equipment) Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
Quantity 1 Each
Thickness (Metric) 1.5 mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca No. of Wells Volume (Metric) Sample Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca No. of Wells Volume (Metric) Sample Precio Cantidad y disponibilidad  
11803483
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10 27 μL
20.65€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 21-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
11833483
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1 Prep, 1 Marker 304 μL
20.65€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 21-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
11873483
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12 20 μL
20.65€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 13-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
11813493
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
16 15 μL
20.65€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 03-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
11857553
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
2 Prep, 2 Marker 135 μL
20.65€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 21-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
11897553
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
4 Prep, 2 Marker 72 μL
20.65€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 14-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
11837563
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
8 37 μL
21.25€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 21-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
11877563
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
8 17 μL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Red
Comb
1.5 mm
Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
1 Each
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications