Learn More
Fisherbrand™ EverSafe&Trade; Blue Spirit Thermometers
Product Code. 11721654
Encompass_Preferred
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-20°C to +150°C
Immersion Type:
Partial Immersion
Total Immersion
Unit Size:
Each
Product Code. 11721654
Brand: Fisherbrand™ 64301/80
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Filled with biodegradable, non-toxic blue liquid. Fisherbrand™ EverSafe™ Thermometers are liquid-in-glass immersion thermometers filled with mercury-free liquid/dye and fitted with an anti-roll device for easy reading with maximum safety. Available in a variety of temperature ranges.
  • Includes: Anti-roll fitting, storage tube and Certificate of Accuracy
  • Non-toxic, biodegradable filling (isoamyl benzoate) is safer than mercury and other spirits
  • Bright blue fluid against a white background with permanently fused markings for easy reading
  • Permanently fused markings for long-term use and accurate readings
  • Should be stored in an upright position to prevent the column from separating 
All thermometers are available with PTFE coating for increased safety and to prevent breakage.
Order Info
Contact your Fisher Scientific Customer Service Representative
Specifications
Certifications/Compliance Certificate of Accuracy included
For Use With (Application) Temperature monitoring
Immersion Type Partial Immersion
Includes Anti-roll device, storage tube
Length (English) Overall 7.9 in.
Length (Metric) Overall 200 mm
Material Glass
Thermometer Fill Mercury-free
Product Type Eversafe Thermometer
Max. Temperature (Metric) 110°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Calibrated Yes
Accuracy ±1°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 50 mm
Display Blue liquid on white background with permanent black markings
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt