Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity 260mL Hydrometers for Liquids Heavier than Water
Shop All Fisherbrand ProductsBeskrivelse
- Temperature of standardization: 60°F
- Division: 0.001
- Length: 260mm
Overholdelse
Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications.
Tekniske data
Tekniske data
| ASTM Number | 125H |
| Increments | 0.001 |
| Certifications/Compliance | 3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1 |
| Length (Metric) | 260 mm |
| For Use With (Application) | Liquids heavier than Water |
| Specific Gravity Range | 1.00 to 1.05 ASTM 125H-62 |
| Volume (Metric) | 260 mL |
| Temperature of Standardization | 60°F |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?