Learn More
Bel-Art™ All-Metal Quick-Disconnects
Product Code. 10107641 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.125 in.
Female, 0.25 in.
Male, 0.25 in.
For Use With:
3.2mm
Female, 6.4 mm
Male, 6.4 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10107641
Brand: Bel-Art™ F197240204
Only null left
Add to basket
Add to basket
Inline hose connector with automatic shutoff on disconnect to prevent leakage
  • Chrome-plated brass hookups Compatible with most tubing
  • Operates at temperatures to 82°C (180°F), pressures to 250psi (1.7MPa) and vacuum to 30 in.Hg
Ordreinfo
Order male and female connectors separately so tubing of the same or different size can be connected.
Tekniske data
Autoclavable Not Autoclavable
Diameter (English) Inner Male, 0.25 in.
Diameter (Metric) Inner Male, 6.4 mm
Material Metal
For Use With Male, 6.4 mm
Color Chrome
Maximum Pressure 250 psi
Product Type Quick Disconnect, Male Coupling
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.