Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Thickness (Metric) Teeth:
0.05 cm
0.08 cm
0.15 cm
0.77 cm
Teeth Count:
6
8
10
12
15
20
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Owl P8 Series Electrophoresis System |
| Type | Comb |
| Gel Dimensions | 10 x 10 cm |
| Teeth Count | 10 |
| Thickness (Metric) Teeth | 0.15 cm |
| Volume (Metric) Well | 134 μL |
| Length (English) Footprint | 5.9 in. |
| Length (English) Gel | 3.9 in. |
| Length (Metric) Footprint | 15 cm |
| Length (Metric) Gel | 10 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur