Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Big-Digit Refrigerator Thermometer
Artikelnummer. 12383710 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to +60°C
30°C to 60°C
Temperature Range (English):
-22°F to +140°F
22°F to 140°F
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12383710
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Lifelong Silver Oxide battery
Wide-range thermometer with 0.75 in. display for easy viewing
Ideal unit to monitor temperatures in storerooms, labs, offices, hoods, and outdoors.
  • Mounts in four ways: Always-hold™ secure suction cup, place-anywhere Velcro™, stand, and hanger
  • Display updates every 30 seconds
  • Switchable range: -3.8° to 199.9°F (-19.9° to 110.0°C)
  • Resolution: 0.1°
  • Accuracy: ±1°C from 0° to 25°C, ±1.5°C in other ranges; Ultra™ model: ±0.5°C at tested points
  • Size: 3.75 x 1.5 x 0.75 in. (95 x 42 x 19mm)
  • Weight: 2.5 oz.
Zertifizierungen
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x W x H) 3.75 x 1.5 x 0.75 in. (9.5 x 4.2 x 1.9 cm)
For Use With (Application) Monitoring temperature in storerooms, labs, offices, hoods and outdoors
Height (English) 0.75 in.
Height (Metric) 1.9 cm
Includes Lifelong Silver Oxide battery
Length (Metric) 95 mm
Resolution 0.1°C
Weight (English) 2.5 oz.
Width (English) 1.5 in.
Length (English) 3.75 in.
Max. Temperature (English) 140°F
Max. Temperature (Metric) 60°C
Min. Temperature (English) -22°F
Min. Temperature (Metric) -30°C
Temperature Range (English) -22°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -30°C to +60°C
Accuracy ±1°C
Width (Metric) 4.2 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt