Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ Chemical-Resistant Check Valves
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
3.17 mm
4.74 mm
6.35 mm
9.52 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 6
Beskrivning
Chemical-Resistant Check Valves constructed of chemical-resistant Kynar™ body and Viton™ valve.
Used with acids, bases, water, chemical processing and alcohols. Prevents damage to equipment, pumps, and flow systems by preventing backflow.
- Clear flow path
- Inert high purity smooth
- Operating ranges: 0 to 50 psi and -40°C to +126°C
- Autoclavable; zero maintenance
- 1.25 in. length unit installs in any position
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (English) Inner | 0.125 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 3.17 mm |
| Material | Kynar, Viton |
| Overall Length (English) | 1.25 in. |
| Overall Length (Metric) | 31.75 mm |
| Maximum Pressure | 50 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 258.8°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 126°C |
| Product Type | Check Valve |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering