Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Micro and Semimicro Size Glass Combination Electrodes - Mercury - Free
Shop All Fisherbrand ProductsDescription
Ideal for microwell plates, serum cups, cuvets, micro test tubes, NMR tubes and capillary tubes
Zero to 14pH range
Specifications
Specifications
| Connector Types | BNC |
| Junction | Single |
| Material | Glass |
| pH Range | 0 to 14 |
| Temperature (Metric) Operating | -5°C to +110°C |
| Type | Combination pH electrode, Ag/AgCl |
| Filling Solution Type | Saturated KCl with AgCl. KCl |
| For Use With (Application) | Small samples |
| Internal Reference | Ag/AgCl |
| Temperature (English) Operating | 23°F to 230°F |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?