Learn More
Fisher BioReagents™ Yeast Extract (Granulated)
Product Code. 11385992
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 g
2000 g
Unit Size:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11385992 500 g 500g
11365992 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11385992 Supplier Fisher BioReagents™ Supplier No. BP9727500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins
  • Water-soluble portion of autolyzed yeast containing vitamin B complex
  • Used in preparing microbiological culture media
  • CAS: 8013-01-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Form Dehydrated
Media Type Yeast Extract
Product Type Dehydrated Culture Media
For Use With (Application) Used for preparing microbiological culture media
Includes Vitamin B complex
Packaging Type Poly Bottle
Quantity 500 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.