Learn More
Zeiss™ Shift-Free Filter Set 20
Description
Filter set 20, Rhodamin shift free (F) EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640
Specifications
Specifications
| Type | Filter Set 20 |
| Description | Rhodamin shift free (F) EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640 |
| Quantity | 1 Ea. |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?