Learn More
Zeiss™ Shift-Free Filter Set 20
Product Code. 11805480
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11805480 1 Ea. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11805480 Supplier Zeiss™ Supplier No. 4880209901000
Use these filters with Zeiss microscopes
Filter set 20, Rhodamin shift free (F) EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640
Specifications
Type Filter Set 20
Description Rhodamin shift free (F) EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640
Quantity 1 Ea.
Product Title
Select an issue
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.