Läs mer
Tocris Bioscience™ Filipin III
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18794858
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18794858
Brand: Tocris Bioscience™ 6250/1
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Polyene antibiotic; inhibits formation of pathological isoform of prion protein
Filipin III is a polyene antibiotic. Binds sterols in fungal membranes. Also inhibits formation of the pathological form of prion protein (PrP-res) from the normal membrane-bound (PrP-sen) form. Also fluorescent cholesterol stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 480-49-9
Quantity 1 mg
Molecular Formula C35H58O11
Formula Weight 654.83g/mol
Product Type Inhibitor
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.