Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human FIH-1/HIF-1AN. Source: E.coli Amino Acid Sequence: KGYKRCILFPPDQFECLYPYPVHHPCDRQSQVDFDNPDYERFPNFQNVVGYETVVGPGDVLYIPMYWWHHIESLLNGGITITVNFWYKGAPTPKRIEYPLKAHQKVAIMRNIEKMLGEALGNPQE The FIH-1/HIF-1AN Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The FIH-1/HIF-1AN Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spécification
Spécification
| Gene ID (Entrez) | 55662 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | FIH-1/HIF-1AN Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | DKFZp762F1811, EC 1.14.11.16, factor inhibiting HIF1, Factor inhibiting HIF-1, FIH1FIH-1, FLJ20615, FLJ22027, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit inhibitor, hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor, Hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase, |
| Gene Symbol | HIF1AN |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?