Learn More
FGF-8 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 47109, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications
Brand:  R&D Systems MAB323-100
Encompass
Product Code. 15726004
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Description
Description
FGF-8 Monoclonal specifically detects FGF-8 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
Specifications
Specifications
FGF-8
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
AIGF, AIGFKAL6, Androgen-induced growth factor, FGF8, FGF-8, fibroblast growth factor 8, fibroblast growth factor 8 (androgen-induced), HBGF-8, Heparin-binding growth factor 8, MGC149376
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
2253
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization
47109
Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 0.25-0.75 ug/mL
NP_001159834
FGF8
E. coli-derived recombinant mouse FGF-8b Gln23-Arg215 Accession # NP_001159834
100 μg
Primary
Detects human and mouse FGF-8 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 2% cross-reactivity with recombinant human (rh) FGF-5, rhFGF-7, and rhFGF-9 is observed.
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt