Learn More
R&D Systems™ FerroOrange
Description
Used for: detection of intracellular labile Fe(II).
Application: high-throughput assays for high content imaging of subcellular labile Fe(II) in live cells; fluorescent microscopy; studies on iron homeostasis and ferroptosis.
Properties and Photophysical Data: FerroOrange has excellent cell-membrane permeability and low cell toxicity. FerroOrange has no chelating ability. For the fluorescent form, excitation and emission maxima (λ) measured in 50 mM HEPES buffer (pH 7.4, 0.2% DMSO) are 545 nm and 575 nm, respectively; extinction coefficient ε = 73,500 M-1cm-1; quantum yield φ = 0.19.
Please refer to this protocol for further information on how to use this product.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 4-(tert-Butoxycarbonyl)-1-(3'-(4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-6'-yl)piperazine 1-oxide |
| CAS | 2711762-70-6 |
| Quantity | 24 μg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Ion Indicators |
| Molecular Formula | C38H44N4O8 |
| Purity | 90% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.