Learn More
FEN1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Product Code. 16148064
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Product Code. 16148064
Brand: Abnova H00002237T01.100uL
Western Blotting
Specifications
Cell Line 293T
For Use With (Application) Western Blot
Description FEN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gene Accession No. BC000323
Molecular Weight (g/mol) 41.91
pH Range 6.8
Plasmid pCMV-FEN1 full-length
Quality Control Testing Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-FEN1 antibody (H00002237-B01) by western blotting
Quantity 100 μL
Storage Buffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Host Species Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL FEN1 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Skin sensitiser Category 1
Hazard Statement
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Precautionary Statement
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.