Learn More
Checkers Fastlane™ Antislip Rubber Pad Kit
Artikelnummer. 17732508
Ansicht ändern
Click to view available options
Color:
Black
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Packungsgröße
17732508 Black Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17732508 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. PFLS0005BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.45€
    44.30€ / Pack of 1
    Save 7.15€
    13% Off
Estimated Shipment: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Anti-slip rubber pad kit for Fastlane 1.5 in. drop-overs
  • Anti-slip rubber pad kit for Fastlane 1.5 in. drop-overs
  • Kit includes 18 anti-slip rubber pads which help keep cable protectors in place on concrete and other hard or slick surfaces
Spezifikation
For Use With (Equipment) FL1X1.5 Fastlane 1.5'' Drop-Overs
Color Black
Material Polyethylene
Type Rubber Pad Kit