Learn More
Epredia™ Fast-Flex™ Processing Reagents
Artikelnummer. 12510007 Shop alle Epredia produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Product Type:
Xylene-free Clearant
Pakningsstørrelse:
3 sets
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12510007
Brand: Epredia™ 9802
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Improve the quality of processed tissue with these processing reagents, which can either be ordered with a xylene-based or a xylene-substitute-based clearant.
  • Reduces Tissue processing time by 80%
  • Decreases the amount of reagents used up to 75%
  • Simplifies reagent management by eliminating the need to rotate reagents
  • Compatible with H&E, IHC, Special Stains and In situ
Includes:
One 5L bottle each: Fixative (Solution 1), Dehydrant (Solution 2) and Clearing Reagent (Solution 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Xylene-free Clearant
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.