Learn More
Buerkle™ Eye-wear Case with Belt Loop
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
For All Spectacles
For All Spectacles and Panoramic Safety Goggles
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Extremely robust eye-wear case
- Includes reinforced zipper and belt loop
- Suitable for all spectacles
- Not for safety goggles
Specifica
Specifica
| Description | Eye-wear case |
| Color | Black |
| Product Type | Eyewear Case |
| For Use With (Equipment) | For All Spectacles and Panoramic Safety Goggles |
| Includes | Belt loop |
| No. per Pack | 1 Ea. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto