Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Thielepape
Código de producto. 10070531
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
100 mL
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10070531
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasintrumente 05370043
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with extraction thimbles (porosity: 0)
  • Made of DURAN™ tubing
  • Dimroth condenser with thread GL 14
  • Round bottom flask
Especificaciones
Capacity (Metric) 250 mL
Porosity 0
Standard Taper Joint Side NS 45/40
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado