Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. To Twisselmann
Description
- Extractor heads
- Acc. to Twisselmann
- With vacuum jacket
- Made of DURAN™ tubing
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 70 mL |
| Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Quantity | 1 Ea. |
| Standard Taper Joint | NS 34/35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?