Learn More
Memmert™ Extension of DAkkS Factory Calibration for UN450plus
Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UN450plus Oven
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Extension of DAkkS calibration at Memmert factory by an additional freely selectable temperature value according to method C (DKD-R 5-7)
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | UN450plus Oven |
| Product Type | Factory Calibration Extension |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur